Hotplates
430×580 mm, 130...370 °C, 4000 W, Hotplate, HT 33-400, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
GESTHT33-400
- Superficie riscaldante:430×580 mm
- Potenza di riscaldamento:4000 W
- Temperatura:130...370 °C
- Seq:18
- L×P×A:442×592×170 mm
- Tipo:Hotplate, HT 33-400, aluminium alloy plate