VWR®, Imbuti per polveri
100 mm, 25 mm, 30 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Vetro borosilicato, grado 3.3.
- Buone proprietà chimiche e fisiche
- Ottima resistenza termica
- Pulizia semplice e rapida
Con pareti interne lisce. Per il trasferimento di polveri. Utilizzabili anche per liquidi.
Documents
Specifiche
- Ø esterno imbuto:100 mm
- Seq:04
- Ø esterno stelo:25 mm
- Lunghezza asta:30 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.