VWR®, Imbuti per polveri
60 mm, 20 mm, 30 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Vetro borosilicato, grado 3.3.
- Buone proprietà chimiche e fisiche
- Ottima resistenza termica
- Pulizia semplice e rapida
Con pareti interne lisce. Per il trasferimento di polveri. Utilizzabili anche per liquidi.
Documents
Specifiche
- Ø esterno imbuto:60 mm
- Seq:02
- Ø esterno stelo:20 mm
- Lunghezza asta:30 mm