Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Imbuti per polveri
VWR®, Imbuti per polveri
50 mm, 20 mm, 30 mm
Codice catalogo 221-0183
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Imbuti per polveri
Codice catalogo 221-0183
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Imbuti per polveri
VWR®, Imbuti per polveri
50 mm, 20 mm, 30 mm
Price
37.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Vetro borosilicato, grado 3.3.
  • Buone proprietà chimiche e fisiche
  • Ottima resistenza termica
  • Pulizia semplice e rapida
Con pareti interne lisce. Per il trasferimento di polveri. Utilizzabili anche per liquidi.
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    50 mm
  • Seq:
    01
  • Ø esterno stelo:
    20 mm
  • Lunghezza asta:
    30 mm