Reaction vessels with frame assemblies
1000 ml, flangia NW 100, 210 mm, DN 15
Codice catalogo KGWARK-FB2
Nome del fornitore: KGW
Vai a
Product Details & Documents
Reaction vessel with stationary frame, J valve and accessories
Specifiche
- Connettore:DN 15
- con:flangia NW 100
- Capacità:1000 ml
- Altezza:210 mm
- Seq:01