Orders LinkContactUsLinkComponent
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
qPCR SuperMix, 1000 reazioni, Agilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 1.000 Assays
Codice catalogo 733-2074
Nome del fornitore:   Quantabio
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Codice catalogo 733-2074
Nome del fornitore:  Quantabio
Numero CAS:  
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
qPCR SuperMix, 1000 reazioni, Agilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 1.000 Assays
Numero CAS:  
Price
SFr. 2’930.00
Log in per disponibilità
Product Details & Documents
La miscela SuperMix con concentrazione 2X è un assortimento di reazioni pronte all'uso e contiene tutti i componenti necessari eccetto i primer, le sonde e i templati. Questo sistema consente di superare i molteplici limiti delle miscele Master per PCR tradizionali, consentendo l'amplificazione non affetta da errore sistematico di fino a cinque sequenze target in un'unica provetta. L'occultamento di ampliconi a basso numero di copie da parte di target di riferimento con numero di copie più elevato durante l'amplificazione è un problema comune nella PCR multiplex. Ciò può deviare o mascherare la rappresentazione e la quantificazione delle sequenze target a basso numero di copie. PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix offre una' elevata sensibilità paragonabile a quelle dei saggi mediante sonda in qPCR singleplex senza dover limitare o variare le concentrazioni dei primer.
Una componente chiave di questo supermix è la Taq DNA polimerasi AccuStart™ con anticorpi monoclonali che si legano alla polimerasi e la mantengono inattiva prima della fase di denaturazione iniziale della PCR. All'attivazione termica (2 minuti a 95 °C), gli anticorpi denaturano irreversibilmente, rilasciando la Taq DNA polimerasi completamente attiva e non modificata. Ciò consente l'estensione specifica ed efficace del primer con la comodità della preparazione della reazione a temperatura ambiente.
Specifiche
Specifiche
  • Compatibilità con il ciclatore:
    Agilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
  • Conf:
    1.000 Assays
  • Descrizione:
    qPCR SuperMix, 1000 reazioni
  • Multiplexing:
    Yes
  • Cat. No.:
    733-2074
  • Applicazione:
    Sonde qPCR
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..