Gaswarngerät PID,H2S,recharg,pump, blck Micro5PID 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Gerätefarbe Schwarz im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: PID: Photo-Ionisations-Sensor, Messbereich: 0-1000ppm (Detektion vo 1 * 1 ST
Codice catalogo BWTEM5PID00QHRPDBE
Nome del fornitore: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together