DOCK2-2-1D-00-E MICRODOCK II Kalibrierstation Micro Dock II für GasAlert Extreme Automatische Test- und Kalibrierstation für GasAlert Extreme 1x Frischlufteinlass, 1x Einlass für Test-Kalibriergas USB-Anschluss für Datenübertragung inkl. USB-Kabel un 1 * 1 ST
Codice catalogo BWTEDOCK221D00E
Nome del fornitore: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together