Orders LinkContactUsLinkComponent
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Phase contrast microscope, Trinocular, 5×, 10× φ, 40× φ
  630-2078
 :   ZEISS
Upright microscopes, Axio Lab.A1
  630-2078
 :  ZEISS
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Phase contrast microscope, Trinocular, 5×, 10× φ, 40× φ
SFr. 5’995.00
1 * 1 ST
L'Axio Lab.A1 è stato progettato per applicazioni biomediche.
  • Applicazioni in campo chiaro, contrasto di fase, polarizzazione o fluorescenza eseguite con obiettivi IC²S
  • Illuminazione a LED disponibile come opzione
  • Fluorescenza LED eccitata in UV e blu
  • Studio di piccole strutture in postura rilassata
  • Trattamento antimicotico per zone tropicali
Offrono flessibilità nell'analisi dei difetti, nel controllo qualità e nei test sui materiali. Versioni di stativo per ortoscopia o conoscopia per esaminare materiali birifrangenti. Si prega di contattare l'ufficio vendite Avantor locale per ulteriori dettagli.
 : Design ergonomico omologato TÜV per un maggiore comfort.
  • Ingrandimento:
    5×, 10× φ, 40× φ
  • Descrizione:
    Phase contrast microscope
  • Seq:
    03
  • Tipo:
    Trinocular
  • Cat. No.:
    630-2078
  • Oculari:
    WF 10×/23 mm
  • Illuminazione:
    Alogena
  • Revolver portaobiettivi:
    5 posizioni
  • Tavolino:
    75×30 mm
  • Messa a fuoco:
    Coarse with tension adjustment
Accessories
  •  
    Descrizione
  • 630-2581
    Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
    1 * 1 ST - SFr. 320.15
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4155101901000
    Dust cover
    1 * 1 ST - SFr. 15.20
  •  
    Descrizione
    Voltaggio
    Potenza
  • 630-2389
    Lampadina alogena
    12 V
    35 W
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
  • ZEIS0000000552376
    LED spot 12 V/3×2 W
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4300379100000
    Base plate for stability
    1 * 1 ST - SFr. 92.15
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4237329040000
    Intermediate plate for tubes
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
  • 630-1424
    Adattatore 60C 1/2" 0,5x (per videocamera da 1/2" con attacco a C)
    1 * 1 ST - SFr. 787.55
  •  
    Descrizione
  • 630-0393
    Involucro parapolvere K (300x190x400 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
  •  
    Descrizione
  • 630-0394
    Involucro parapolvere G (570x135x650 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 18.05
  •  
    Descrizione
  • 630-0400
    Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)
    1 * 1 ST - SFr. 1’071.60
  •  
    Descrizione
  • 630-0401
    Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    1 * 1 ST - SFr. 824.60
  •  
    Descrizione
  • 630-0420
    Polarizzatore 32 mm
    1 * 1 ST - SFr. 392.35
  •  
    Descrizione
  • 630-0422
    Compensator Lambda/4, 6×20
    1 * 1 ST - SFr. 600.40
  •  
    Descrizione
  • 630-2388
    Set di ricariche per marcatore
    1 * 1 ST - SFr. 64.60
  •  
    Descrizione
  • 630-2387
    Marcatore per obbiettivi W 0,8
    1 * 1 ST - SFr. 309.70
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4277010000000
    Fixed polarizer
    1 * 1 ST - SFr. 402.80
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4277060000000
    Polarizer D, 90° rotatable, removable
    1 * 1 ST - SFr. 707.75
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4277070000000
    Polarizer rotatable with color filter carrier
    1 * 1 ST - SFr. 826.50
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4323010000000
    Specimen slide holder for one-hand operation
    1 * 1 ST - SFr. 213.75
  •  
    Descrizione
  • 630-0343
    Polarizer fixed with lambda plate rotatable
    1 * 1 ST - SFr. 1’325.25
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4261120000000
    Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    1 * 1 ST - SFr. 746.70
  •  
    Descrizione
    Modello
    Risoluzione
  • ZEIS4265109901000
    Digital camera
    AxioCam HRc
    1,4 MP
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
    Voltaggio
    Potenza
  • ZEIS0000000488372
    Lampadina alogena con riflettor
    12 V
    50 W
    1 * 1 ST - SFr. 11.03
  •  
    Descrizione
    Voltaggio
    Potenza
  • 630-1711
    Lampadina alogena
    6 V
    30 W
    1 * 1 ST - SFr. 50.12
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4103800300000
    Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout
    1 * 1 ST