Shell freezers, benchtop, FreeZone®
Shell freezer, FreeZone® (UK-plug), 1,2 l, −20...−42 °C, 368×561×500 mm
Codice catalogo LBCP7949060
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
CAMERA DI RAFFREDDAMENTO PRE-LIOFILIZZAZIONE 1 * 1 pezzi Codice catalogoLBCP7949030
Il prodotto LBCP7949030 sostituisce LBCP7949060 e ha la stessa confezione e specifiche, ma potrebbe avere una quantità diversa.
Product Details & Documents
FreeZone® benchtop shell freezers provide a compact system for prefreezing samples for lyophilization.
- ¹/₂ hp HCFC/CFC refrigeration systems cool to −40 °C for processing samples
- LED illuminates green, when the system reaches operating temperature
- Right-side mounted power switch
- Left-side mounted retractable bath drain hose
Temperature range: − 20 °C to − 42°C
Certifications: UL certified.
Specifiche
- Esterno L×P×A:368×561×500 mm
- Capacità:1,2 l
- Descrizione:Shell freezer, FreeZone® (UK-plug)
- Seq:02
- Temperatura:−20...−42 °C
- Cat. No.:LBCP7949060
- Peso:44 kg
- Modello:FreeZone®
- Codice:LBCP7949060
- Display:LED