Stopcocks for dessicator lids
Rubinetto per coperchi di essiccatori, vetro borosilicato, con cono NS 24/29 e chiavetta in vetro pieno da 14,5 mm, foro della chiavetta di 2,5 mm
WITG0.246.002
- Descrizione:Rubinetto per coperchi di essiccatori, vetro borosilicato, con cono NS 24/29 e chiavetta in vetro pieno da 14,5 mm, foro della chiavetta di 2,5 mm
- Seq:019