Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti di sicurezza
Imbuto di sicurezza con filettatura da 2" (I)
  119-0131
Imbuti di sicurezza
  119-0131
Imbuti di sicurezza
Imbuti di sicurezza
Imbuto di sicurezza con filettatura da 2" (I)
211.00 SFr.
1 * 1 ST
In acciaio inox.
  • Imbuti di sicurezza con attacco a vite per contenitori: protezione da riempimento eccessivo, parafiamma, messa a terra, collegamento a massa e testa di chiusura
  • Parafiamme amovibili per una pulizia agevole
  • Imbuti di sicurezza con coperchio di plastica: riempimento comodo e sicuro dei contenitori in plastica (ad esempio per i rifiuti di solventi)
  • Imbuti di sicurezza con filettatura a dente di sega da 2" (S56×4): riempimento sicuro di fusti combinati
  • Standard Edition I: Ø 120 mm, altezza al di sopra della filettatura 140 mm
  • Flat Edition II: Ø 180 mm, altezza al di sopra della filettatura 70 mm
  • Imbuti a inserimento con Ø 120 mm, senza testa di chiusura
Imbuti per il riempimento comodo e sicuro di contenitori di sicurezza e di altro tipo (ad es. contenitori in plastica).
  • Descrizione:
    Imbuto di sicurezza con filettatura da 2" (I)
  • Seq:
    15