Conical cork stoppers
27,0 mm, 32,0 mm, 36,0 mm
Codice catalogo BRAMKS27-36-32
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Vai a
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:32,0 mm
- Ø superiore:36,0 mm
- Altezza:27,0 mm
- Seq:04