Bottle brushes, with head bundle
Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material, Pelo di cavallo, 140 mm, 80 mm, Acciaio, zincato, 550 mm
Codice catalogo REIT63800202
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Codice catalogo REIT63800202
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Vai a
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifiche
- Materiale setola:Pelo di cavallo
- Testa della spazzola Ø:80 mm
- Handle material:Acciaio, zincato
- Descrizione:Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material
- Seq:06
- Lunghezza totale:550 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:140 mm