Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material, Pelo di cavallo, 120 mm, 63 mm, Acciaio, zincato, 470 mm
Codice catalogo REIT23630202
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Codice catalogo REIT23630202
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Vai a
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifiche
- Materiale setola:Pelo di cavallo
- Testa della spazzola Ø:63 mm
- Handle material:Acciaio, zincato
- Descrizione:Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material
- Seq:03
- Lunghezza totale:470 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:120 mm