Orders LinkContactUsLinkComponent
Pittogrammi GHS
Pittogrammi GHS
GHS mini labels GHS09 - Hazardous to Aquatic Environment, MINI PIC1806-10X10-GHS09/96, Vinile, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 10×10 mm, 96/foglio
Codice catalogo 116-0319
Nome del fornitore:   Brady
Pittogrammi GHS
Codice catalogo 116-0319
Nome del fornitore:  Brady
Pittogrammi GHS
Pittogrammi GHS
GHS mini labels GHS09 - Hazardous to Aquatic Environment, MINI PIC1806-10X10-GHS09/96, Vinile, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 10×10 mm, 96/foglio
Price
SFr. 20.50
Log in per disponibilità
1 * 96 ST
Product Details & Documents
In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da elementi identificativi, in particolar modo con nuovi simboli di avvertenza, indicazioni di pericolo e schede tecniche di sicurezza. Questi nuovi elementi identificativi sono obbligatori dal 21 gennaio 2009 e integrano la normativa REACH relativa a registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione dei prodotti chimici.
  • Available in different sizes
  • Black and red on white
Specifiche
  • Colore:
    nero/rosso/bianco
  • Descrizione:
    GHS mini labels GHS09 - Hazardous to Aquatic Environment
  • Dimensioni:
    10×10 mm
  • Materiale:
    Vinile
  • Seq:
    73
  • Modello:
    MINI PIC1806-10X10-GHS09/96
  • Confezione:
    96/foglio
  • Adesivo:
    Acrilico permanente