Pittogrammi GHS
Mini set di pittogrammi misti, Poliestere, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 10×10 mm, 104/foglio
Codice catalogo 116-0313
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da elementi identificativi, in particolar modo con nuovi simboli di avvertenza, indicazioni di pericolo e schede tecniche di sicurezza. Questi nuovi elementi identificativi sono obbligatori dal 21 gennaio 2009 e integrano la normativa REACH relativa a registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione dei prodotti chimici.
- Available in different sizes
- Black and red on white
Specifiche
- Colore:nero/rosso/bianco
- Descrizione:Mini set di pittogrammi misti
- Dimensioni:10×10 mm
- Materiale:Poliestere
- Seq:82
- Confezione:104/foglio
- Adesivo:Acrilico permanente