Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18 | Avantor
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Cartuccia, C18, 40 - 60 µm, 3 ml, 100 mg
Katalognr. HYPE60108-765
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Katalognr. HYPE60108-765
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Cartuccia, C18, 40 - 60 µm, 3 ml, 100 mg
Preis
233.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These columns feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately polar compounds.
  • Hydrophobic reversed phase
  • Retains most organic analytes from aqueous matrices
Technische Daten
  • Formato della colonna:
    Cartuccia
  • Dimensioni particelle:
    40 - 60 µm
  • Capacità:
    3 ml
  • Peso letto:
    100 mg
  • Fase:
    C18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..