Ball valves with thread
20 mm, 19,05 mm outer inflowing/M36×3 outer outflowing
Codice catalogo BURK0500-8203
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Ball valve made of PP with outer/inner thread.
- Maximum operating pressure 10 bar (at +20 °C)
- Maximum operating temperature 100 °C
- Suitable for food
It also consists fibre-glass reinforced, ball made of PP, handle with O-ring made of food-safe NBR and a seal made of HDPE.
Specifiche
- Ø foro:20 mm
- Filettatura:19,05 mm outer inflowing/M36×3 outer outflowing
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..