Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
Analitica, SA (SCX), 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Codice catalogo MANA720182.46
Nome del fornitore:   MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
Codice catalogo MANA720182.46
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
Analitica, SA (SCX), 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Price
456.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
NUCLEOSIL® SA is a sulfonic acid modified silica phase (SCX) for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Cationic phase for ion exchange chromatography
  • Separation mechanism based on strong ion exchange interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Capacity: ~1 meq/g
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Analitica
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Dimensioni particelle:
    5 µm
  • Dimensioni pori:
    100 Å
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Fase:
    SA (SCX)
  • Cat. No.:
    MANA720182.46
  • Codice USP:
    L9
  • Carico di carbonio:
    6,5%
  • Range di pH:
    2 - 8