Pipette Pasteur
—, 150 mm, - ml, +, Individually wrapped
Codice catalogo KART329
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PE, monouso, sterile o non sterile.
- Pipette monouso in PE con bulbo e graduazioni
- La punta sottile garantisce un trasferimento preciso del campione
- Le pipette non sterili sono disponibili in multipack; le pipette sterili sono confezionate singolarmente
:
:
:
:
:
: *Capillare
Specifiche
- Confezione:Individually wrapped
- Sterili:+
- Capacità:—
- Lunghezza:150 mm
- Seq:1
- Graduazione della scala:- ml