Hydrometer
0,85 - 1,10 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Codice catalogo AMARH820482
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Certifications: DIN 12793.
Specifiche
- Lunghezza:240 mm
- Divisione:0,005 g/cm³
- Range di misura:0,85 - 1,10 g/cm³