Orders LinkContactUsLinkComponent
Supelco® COD CRM, standard solutions | Avantor
Supelco® COD CRM, standard solutions
Soluzione standard COD, 200 mg/L, ± 4 mg/L , 1.14895; 1.14690; 1.14541, Plastic bottle, 3 - 5, 100 mL
N° de catalogue 1.25030.0100
Fournisseur:   Merck
Supelco® COD CRM, standard solutions
N° de catalogue 1.25030.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Supelco® COD CRM, standard solutions
Supelco® COD CRM, standard solutions
Soluzione standard COD, 200 mg/L, ± 4 mg/L , 1.14895; 1.14690; 1.14541, Plastic bottle, 3 - 5, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 46.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
  • Diluted standard solutions that are ready-to-use for accurate measurements
  • Traceable to SRM from NIST and USP
  • Full certificates of analysis with comprehensive quality documentation
  • Information on concentration and expanded measurement uncertainty
  • Save time and minimize errors
Method used for Uncertainty Measurement (Accuracy in the table below)= Photometry
Zertifizierung: Traceable to SRM from NIST and USP.
Spécifications
Spécifications
  • Concentrazione:
    200 mg/L
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Soluzione standard COD
  • Accuratezza:
    ± 4 mg/L
  • Campo pH:
    3 - 5
  • Per kit analitici:
    1.14895; 1.14690; 1.14541
  • Cat. No.:
    1.25030.0100
  • M-Clarity quality level:
    MQ200
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..