Jump to:
Product Details & Documents
- Diluted standard solutions that are ready-to-use for accurate measurements
- Traceable to SRM from NIST and USP
- Full certificates of analysis with comprehensive quality documentation
- Information on concentration and expanded measurement uncertainty
- Save time and minimize errors
Method used for Uncertainty Measurement (Accuracy in the table below)= Photometry
: Traceable to SRM from NIST and USP.
Specifications
Specifications
- Concentrazione:50000 mg/L
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione standard COD
- Accuratezza:± 894 mg/L
- Campo pH:3 - 5
- Per kit analitici:1.01797
- Cat. No.:1.25035.0100
- M-Clarity quality level:MQ200
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..