Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
450 ml, 75 mm
Codice catalogo BURK5370-0450
Nome del fornitore:   BURKLE
Scoops
Codice catalogo BURK5370-0450
Nome del fornitore:  BURKLE
Scoops
Scoops
450 ml, 75 mm
Price
SFr. 46.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
  • Robust
  • Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
  • Suitable for food contact
Specifiche
  • Ø:
    75 mm
  • Capacità:
    450 ml
  • Seq:
    02