Cell counter vials
Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems, 25,00 ml, PS, trasparente, Yes, 50 vials/tray, 20 trays
Catalog # RATI5515010
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Cell counter vials made of clear PS.
- High-precision design for use with robotic analytical systems
Specifications
- Tappo incluso:Yes
- Confezione:50 vials/tray, 20 trays
- Capacità:25,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
- Materiale:PS
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..