Stoppers, for test tubes
rosso, 11 - 12 mm
Codice catalogo RATI351490R
Nome del fornitore: RATIOLAB
Vai a
Product Details & Documents
PE.
- Very tight seal due to two sealing rings
- Available in natural and four more colors
Specifiche
- Ø inferiore:11 - 12 mm
- Colore:rosso
- Seq:04