Stoppers, for test tubes
verde, 11 - 12 mm
RATI351490G
: RATIOLAB
PE.
- Very tight seal due to two sealing rings
- Available in natural and four more colors
- Ø inferiore:11 - 12 mm
- Colore:verde
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.