Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
4 ml, 55 mm, 12 mm, PS, 1000/sacchetto
Codice catalogo RATI3014030
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Test tubes
Codice catalogo RATI3014030
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Test tubes
Test tubes
4 ml, 55 mm, 12 mm, PS, 1000/sacchetto
Price
SFr. 36.40
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, clear or PP, translucent.
  • PS: Good thermal resistance. PP: Very good thermal resistance, autoclavable
  • PS: Good chemical resistance. PP: Very good chemical resistance
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifiche
  • Ø est:
    12 mm
  • Confezione:
    1000/sacchetto
  • Capacità:
    4 ml
  • Lunghezza:
    55 mm
  • Materiale:
    PS