Microplates, 96-well
Piastra a 96 pozzetti, traslucido, 96, +
Catalog # RATI6018323
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- N. di pozzetti:96
- Sterili:+
- Colore:traslucido
- Descrizione:Piastra a 96 pozzetti
- Cat. No.:RATI6018323
- Profilo del pozzetto:Fondo a V
- Modello:Piastre di microtitolazione, volume 300 μl