Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, ratiolab®
Pipette tips, ratiolab®
Finntip, 1000 - 5000 µl, -, Trasparente, Pipette Finntip F1, F2 e il Dr. Lange, 500/sacchetto
Codice catalogo RATI2400624
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Pipette tips, ratiolab®
Codice catalogo RATI2400624
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Pipette tips, ratiolab®
Pipette tips, ratiolab®
Finntip, 1000 - 5000 µl, -, Trasparente, Pipette Finntip F1, F2 e il Dr. Lange, 500/sacchetto
Price
SFr. 105.00
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
ratiolab® pipette tips are ideal for use with all commercially available pipettes.
  • Made of high quality PP
  • Tight fit due to the precisely fitting cone
  • Guaranteed dust-free due to special ionization treatment
  • Excellent transparency due to high quality surfaces
  • Minimal residual wetting due to controlled quality of raw materials
  • Excellent volume accuracy due to precise tip orifice
  • MultiTray® refill system is space- and cost-saving and clearly reduces the amount of waste
MultiTray®: Dust-proof refill pack for the Multibox® plus and the Multibox® ultra.
Specifiche
  • Confezione:
    500/sacchetto
  • Sterili:
    -
  • Volume:
    1000 - 5000 µl
  • Seq:
    47
  • Stile punta:
    Finntip
  • Colore puntale:
    Trasparente
  • Per uso con:
    Pipette Finntip F1, F2 e il Dr. Lange