Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS

Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS

50 ml, 0,050 ± ml, rosso
Codice catalogo KAVA632433119025
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Codice catalogo KAVA632433119025
Nome del fornitore:  
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS

50 ml, 0,050 ± ml, rosso

Discontinued
Product Details & Documents

Soda-lime glass.

  • Enlarged form
  • Non autoclavable at 121 °C

Certifications: DIN 12691, ISO 648

Specifiche
  • Codice colore:
    rosso
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    11
  • Tolleranza:
    0,050 ± ml
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..