Orders LinkContactUsLinkComponent
Raschiatore
Raschiatore
Stainless steel V4A, 1000 mm, 25 mm, 25 ml
Codice catalogo BURK5347-0025
Nome del fornitore:   BURKLE
Raschiatore
Codice catalogo BURK5347-0025
Nome del fornitore:  BURKLE
Raschiatore
Raschiatore
Stainless steel V4A, 1000 mm, 25 mm, 25 ml
Price
SFr. 1’830.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The scratcher has particularly been designed for sampling cohesive or caked substances.
  • Electro-polished stainless steel
For non pourable substances.
Specifiche
  • Ø:
    25 mm
  • Volume:
    25 ml
  • Lunghezza:
    1000 mm
  • Materiale:
    Stainless steel V4A