Orders LinkContactUsLinkComponent
Campionatore, StickProof
Campionatore, StickProof
Campionatore StickProof, 1100 mm, 25 mm, ≤50 ml
  300-0117
 :   BURKLE
Campionatore, StickProof
  300-0117
 :  BURKLE
Campionatore, StickProof
Campionatore, StickProof
Campionatore StickProof, 1100 mm, 25 mm, ≤50 ml
SFr. 848.00
1 * 1 ST
Realizzato in acciaio inossidabile. Campionatore per polveri utilizzato nell'industria farmaceutica. Il canale di alimentazione conico della punta permette di raccogliere campioni di diverse dimensioni. StickProof è realizzato in un unico pezzo, senza bordi, scanalature o fessure per una semplice pulizia. Il campione può essere raccolto direttamente all'interno dell'apposito sacchetto e chiuso con un morsetto a pressione. StickProof: lunghezza 410 mm; Ø del foro 25 mm; lunghezza della camera 120 mm; sacchetti di campionamento: 170×120 mm.
  • L'estremità particolarmente sottile può essere inserita facilmente e in profondità
  • Campione di dimensione variabile, fino a 50 ml
  • In acciaio inossidabile V4A (1.4404)/AISI 316 L
 : il dispositivo è fornito completo di morsetto e 100 sacchetti in PE.
  • Ø:
    25 mm
  • Volume:
    ≤50 ml
  • Descrizione:
    Campionatore StickProof
  • Lunghezza:
    1100 mm
Accessories
  •  
    Capacità
    Spessore
    Dimensioni
  • 113-5415
    140 ml
    0,05
    80×120 mm
    1 * 100 ST - 12.60 SFr.
  •  
    Descrizione
  • 113-5414
    Sacchetti di confezionamento con chiusura, 170×120 mm, 400 ml
    1 * 100 ST - 19.50 SFr.
  •  
    Capacità
    Spessore
    Dimensioni
  • 113-5413
    6500 ml
    0,05
    300×400 mm
    1 * 100 ST - 52.10 SFr.
  •  
    Capacità
    Spessore
    Dimensioni
  • 113-5412
    2500 ml
    0,05
    200×300 mm
    1 * 100 ST - 35.00 SFr.
  •  
    Capacità
    Spessore
    Dimensioni
  • 113-5411
    1000 ml
    0,05
    160×220 mm
    1 * 100 ST - 25.60 SFr.
  •  
    Capacità
    Spessore
    Dimensioni
  • BURK2348-0009
    4500 ml
    0,05
    250×350 mm
    1 * 100 ST - 45.40 SFr.
  •  
    Capacità
    Spessore
    Dimensioni
  • BURK2348-0002
    80 ml
    0,05
    70×100 mm
    1 * 100 ST - 10.50 SFr.
  •  
    Capacità
    Spessore
    Dimensioni
  • BURK2348-0007
    1500 ml
    0,05
    180×250 mm
    1 * 100 ST - 28.20 SFr.
  •  
    Capacità
    Spessore
    Dimensioni
  • BURK2348-0004
    300 ml
    0,05
    100×150 mm
    1 * 100 ST - 15.40 SFr.
  •  
    Capacità
    Spessore
    Dimensioni
  • BURK2348-0001
    100 ml
    0,05
    60×130 mm
    1 * 100 ST - 11.10 SFr.