Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori | Avantor
Accessori
Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mm
Codice catalogo 300-0109
Nome del fornitore:   BURKLE
Accessori
Codice catalogo 300-0109
Nome del fornitore:  BURKLE
Accessori
Accessori
Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mm
Price
76.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mm
  • Seq:
    1
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..