Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision hydrometers, ASTM E100-10
315 H-82, 0,800 - 0,850 g/ml, 0,0005 g/ml, 330 mm
Codice catalogo SCNL3222155
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Codice catalogo SCNL3222155
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Precision hydrometers, ASTM E100-10
315 H-82, 0,800 - 0,850 g/ml, 0,0005 g/ml, 330 mm
Price
34.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hydrometers (with or without thermometer) with reference temperature of 15 °C.
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
 : ASTM E100-10
 : Available with a works or a DAkkS calibration certificate.
 : Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    330 mm
  • Seq:
    35
  • Divisione:
    0,0005 g/ml
  • Modello:
    315 H-82
  • Range di misura:
    0,800 - 0,850 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..