Precision hydrometers, ASTM E100-10
312 H-82, 0,650 - 0,700 g/ml, 0,0005 g/ml, 330 mm
Codice catalogo SCNL3222152
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Codice catalogo SCNL3222152
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
Precision hydrometers (with or without thermometer) with reference temperature of 15 °C.
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certifications: ASTM E100-10
Informazioni per l'ordine: Available with a works or a DAkkS calibration certificate.
Confezione: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Lunghezza:330 mm
- Seq:32
- Divisione:0,0005 g/ml
- Modello:312 H-82
- Range di misura:0,650 - 0,700 g/ml