Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision hydrometers, ASTM E100-10
311 H-82, 0,600 - 0,650 g/ml, 0,0005 g/ml, 330 mm
Codice catalogo SCNL3222151
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Codice catalogo SCNL3222151
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Precision hydrometers, ASTM E100-10
311 H-82, 0,600 - 0,650 g/ml, 0,0005 g/ml, 330 mm
Price
SFr. 37.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hydrometers (with or without thermometer) with reference temperature of 15 °C.
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
 : ASTM E100-10
 : Available with a works or a DAkkS calibration certificate.
 : Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    330 mm
  • Seq:
    31
  • Divisione:
    0,0005 g/ml
  • Modello:
    311 H-82
  • Range di misura:
    0,600 - 0,650 g/ml