Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, L20
L20-194, 1,940 - 1,960 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Codice catalogo SCNL3112068
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Codice catalogo SCNL3112068
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Precision density hydrometers, L20
L20-194, 1,940 - 1,960 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Price
SFr. 199.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
 : DIN 12791
 : Surface tension in class M (medium) on request.
 : Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    430 mm
  • Seq:
    68
  • Divisione:
    0,0002 g/ml
  • Modello:
    L20-194
  • Range di misura:
    1,940 - 1,960 g/ml