Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, L20
L20-178, 1,780 - 1,800 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Codice catalogo SCNL3112060
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Codice catalogo SCNL3112060
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Precision density hydrometers, L20
L20-178, 1,780 - 1,800 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Price
150.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
 : DIN 12791
 : Surface tension in class M (medium) on request.
 : Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    430 mm
  • Seq:
    60
  • Divisione:
    0,0002 g/ml
  • Modello:
    L20-178
  • Range di misura:
    1,780 - 1,800 g/ml