Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, L20
Precision density hydrometers, L20
L20-134, 1,340 - 1,360 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Codice catalogo SCNL3112038
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Codice catalogo SCNL3112038
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, L20
Precision density hydrometers, L20
L20-134, 1,340 - 1,360 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Price
SFr. 115.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Zertifizierung: DIN 12791
Bestellinformationen: Surface tension in class M (medium) on request.
Verpackung: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    430 mm
  • Seq:
    38
  • Divisione:
    0,0002 g/ml
  • Modello:
    L20-134
  • Range di misura:
    1,340 - 1,360 g/ml