Precision density hydrometers, L20
L20-110, 1,100 - 1,120 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Codice catalogo SCNL3112026
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Zertifizierung: DIN 12791
Bestellinformationen: Surface tension in class M (medium) on request.
Verpackung: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Lunghezza:430 mm
- Seq:26
- Divisione:0,0002 g/ml
- Modello:L20-110
- Range di misura:1,100 - 1,120 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.