Precision density hydrometers, L20
L20-100, 1,000 - 1,020 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Codice catalogo SCNL3112021
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informazioni per l'ordine: Surface tension in class M (medium) on request.
Confezione: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Lunghezza:430 mm
- Seq:21
- Divisione:0,0002 g/ml
- Modello:L20-100
- Range di misura:1,000 - 1,020 g/ml