Precision density hydrometers, L20
L20-090, 0,900 - 0,920 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Catalog # SCNL3112016
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informations de commande: Surface tension in class M (medium) on request.
Emballage: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifications
- Lunghezza:430 mm
- Seq:16
- Divisione:0,0002 g/ml
- Modello:L20-090
- Range di misura:0,900 - 0,920 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.