Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, L20 | Avantor
Precision density hydrometers, L20
L20-070, 0,700 - 0,720 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
  SCNL3112006
Precision density hydrometers, L20
  SCNL3112006
Precision density hydrometers, L20
Precision density hydrometers, L20
L20-070, 0,700 - 0,720 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
91.70 SFr.
1 * 1 ST
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0002 g/ml
Reference temperature: 20 °C
Zertifizierung: DIN 12791
Bestellinformationen: Surface tension in class M (medium) on request.
Verpackung: Each packed in a square plastic sleeve.
  • Lunghezza:
    430 mm
  • Seq:
    06
  • Divisione:
    0,0002 g/ml
  • Modello:
    L20-070
  • Range di misura:
    0,700 - 0,720 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..