Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Density hydrometers
1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Codice catalogo SCNL3031010
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Density hydrometers
Codice catalogo SCNL3031010
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Density hydrometers
Density hydrometers
1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Price
SFr. 16.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers calibrated at 20 °C.
* Works certificate.
Ordering information: Available with works or DAkkS calibration certificate on request.
Packaging: Packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    11
  • Divisione:
    0,001 g/ml
  • Range di misura:
    1,500 - 1,600 g/ml