Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Density hydrometers
1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Codice catalogo SCNL3031006
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Density hydrometers
Codice catalogo SCNL3031006
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Density hydrometers
Density hydrometers
1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Price
15.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers calibrated at 20 °C.
* Works certificate.
 : Available with works or DAkkS calibration certificate on request.
 : Packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    07
  • Divisione:
    0,001 g/ml
  • Range di misura:
    1,100 - 1,200 g/ml