Density hydrometers
0,600 - 0,700 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Codice catalogo SCNL3031001
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers calibrated at 20 °C.
* Works certificate.
Informazioni per l'ordine: Available with works or DAkkS calibration certificate on request.
Confezione: Packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:01
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:0,600 - 0,700 g/ml