Orders LinkContactUsLinkComponent
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
50 ml, 0,1 ml, ±0,40 ml, 2 × arancione
Codice catalogo KAVA632434026725
Nome del fornitore:   Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Codice catalogo KAVA632434026725
Nome del fornitore:  Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
50 ml, 0,1 ml, ±0,40 ml, 2 × arancione
Price
79.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12696, ISO 835.
Specifiche
  • Codice colore:
    2 × arancione
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    15
  • Divisione:
    0,1 ml
  • Tolleranza:
    ±0,40 ml