Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
20 ml, 0,1 ml, ±0,20 ml, 2 × giallo
Codice catalogo KAVAN632434026722
Nome del fornitore: Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Codice catalogo KAVAN632434026722
Nome del fornitore: Kavalier
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
- Calibrated to deliver (TD)
- Colour coded
- Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12696, ISO 835.
Specifiche
- Codice colore:2 × giallo
- Capacità:20 ml
- Seq:14
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:±0,20 ml